Learn More
Metabolito Espirotetramat BYI08330-cis-enol, TRC
Código de producto. 30011654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011654 100 mg 100 miligramos
17991455 10 mg 10 miligramos
17983075 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS683325100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203312-38-3
Fórmula molecular C18 H23 N O3
Peso molecular (g/mol) 301.38
Sinónimo cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol
Nombre IUPAC 3-(2,5-dimetilfenilo)-4-hidroxi-8-metoxi-1-azaspiro[4,5]DEC-3-en-2-one
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O)c3cc(C)ccc3C
Specifications
Nombre del producto químico o material Spirotetramat-enol
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO3/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)15-16(20)18(19-17(15)21)8-6-13(22-3)7-9-18/h4-5,10,13,20H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,18+
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1678
Porcentaje de pureza >95%