Learn More
Espirotetramato-ceto-hidroxi (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30004507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004507 10 mg 10 miligramos
30006679 100 mg 100 miligramos
30011660 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68331510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1172134-11-0
Fórmula molecular C18 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 317.38
Sinónimo 3-(2,5-Dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decane-2,4-dione, Spirotetramat-keto-hydroxy
Nombre IUPAC 3-(2,5-dimetilfenilo)-3-hidroxi-8-metoxi-1-azaspiro[4,5]decano-2,4-dión
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(O)(C2=O)c3cc(C)ccc3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirotetramat-keto-hydroxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H23NO4/c1-11-4-5-12(2)14(10-11)18(22)15(20)17(19-16(18)21)8-6-13(23-3)7-9-17/h4-5,10,13,22H,6-9H2,1-3H3,(H,19,21)/t13-,17+,18?
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1627
Porcentaje de pureza >95%