Learn More
Espirotetramat-enol-glucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spirotetramat-enol-glucoside |
| CAS | 1172614-86-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C24 H33 N O9 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one','3-(2,5-dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-','cis-, cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol-glucoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14-,16-,18-,19+,20-,23+,24+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4cc(C)ccc4C |
| Nombre IUPAC | 3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoxi-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-1-azaespiro[4.5]dec-3-en-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 463.5207 |
| Mostrar más |