Learn More
Espirotetramat-enol-glucósido 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327024 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327024 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16972993AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirotetramat-enol-glucoside
CAS 1172614-86-6
Nombres de analitos o componentes Spirotetramat-enol-glucoside
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C24 H33 N O9
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-Azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-, cis-, cis-3-(2,5-Dimethylphenyl)-4-(β-D-glucopyranosyloxy)-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, Spirotetramat-enol-glucoside
Fórmula InChI InChI=1S/C24H33NO8/c1-12-4-5-13(2)15(10-12)17-21(24(25-22(17)30)8-6-14(31-3)7-9-24)33-23-20(29)19(28)18(27)16(11-26)32-23/h4-5,10,14,16,18-20,23,26-29H,6-9,11H2,1-3H3,(H,25,30)/t14-,16-,18-,19+,20-,23+,24+/m1/s1
SMILES CO[C@@H]1CC[C@@]2(CC1)NC(=O)C(=C2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c4cc(C)ccc4C
Nombre IUPAC 3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoxi-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-1-azaespiro[4.5]dec-3-en-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 463.5207
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.2206 g/mol