Learn More
Espirotetramat-d5, TRC
Código de producto. 30419749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30419749 50 mg 50 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419749 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68330250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirotetramat ethyl-d5
CAS 2469007-09-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C21H22D5NO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo carbonic acid','cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO5/c1-5-26-20(24)27-18-17(16-12-13(2)6-7-14(16)3)19(23)22-21(18)10-8-15(25-4)9-11-21/h6-7,12,15H,5,8-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-,21+/i1D3,5D2
SMILES O=C1C(C2=C(C)C=CC(C)=C2)=C(OC(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)[C@]3(CC[C@H](OC)CC3)N1
Nombre IUPAC Carbonato de (5s,8s)-3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoxi-2-oxo-1-azaespiro[4.5]dec-3-en-4-ilo (etil-d5)
Peso molecular (g/mol) 378.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.22
Porcentaje de pureza >95