Learn More
Espirotetramat (>90%), TRC
Código de producto. 30009552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009552 100 mg 100 miligramos
30003259 250 mg 250 miligramos
30005766 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS683300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 203313-25-1
Fórmula molecular C21 H27 N O5
Peso molecular (g/mol) 373.44
Sinónimo Carbonic acid, cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester, Carbonic acid, 3-(2,5-dimethylphenyl)-8-methoxy-2-oxo-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl ethyl ester, cis-, BYI 8330, Kontos, Movento, Spirotetramat, Ultor
Nombre IUPAC [3-(2,5-dimetilfenilo)-8-metoxi-2-oxo-1-azaspiro[4,5]dec-3-en-4-yl] carbonato de etil
SMILES CCOC(=O)OC1=C(C(=O)N[C@@]12CC[C@@H](CC2)OC)c3cc(C)ccc3C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirotetramat
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H27NO5/c1-5-26-20(24)27-18-17(16-12-13(2)6-7-14(16)3)19(23)22-21(18)10-8-15(25-4)9-11-21/h6-7,12,15H,5,8-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t15-,21+
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1889