Learn More
Spironolactone, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60119.03
| Cantidad | 1g |
|---|
Ver más versiones de este producto
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
| 52-01-7 | |
| 416.576 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| CHEBI:9241 | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| C24H32O4S | |
| MFCD00082250 | |
| 5833 | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
Especificaciones
| Spironolactone | |
| White | |
| C24H32O4S | |
| 14,8760 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate | |
| 5833 | |
| 416.58 |
| 52-01-7 | |
| 1g | |
| MFCD00082250 | |
| Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C | |
| 416.576 | |
| CHEBI:9241 |
Seguridad y manipulación
- Spironolactone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..