Learn More
Spironolactone, MedChemExpress
Código de producto. 16480998
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480998 5 g 5 g
16412239 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16480998 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0561
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Spironolactone (SC9420) is an orally active aldosterone mineralocorticoid receptor antagonist with an IC50 of 24 nM. Spironolactone is also a potent antagonist of androgen receptor with an IC50 of 77 nM. Spironolactone promotes autophagy in podocytes.
Spironolactone (SC9420) is an orally active aldosterone mineralocorticoid receptor antagonist with an IC50 of 24 nM. Spironolactone is also a potent antagonist of androgen receptor with an IC50 of 77 nM. Spironolactone promotes autophagy in podocytes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spironolactone
CAS 52-01-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O4S
Cantidad 5 g
Sinónimo SC9420
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (120.03 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@](OC3=O)(CC3)CC[C@@]1([H])[C@@]([C@@H](CC4=CC5=O)SC(C)=O)([H])[C@]([C@]4(CC5)C)([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 416.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.57
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death