Learn More
Thermo Scientific Chemicals Espironolactona, 99 %
Código de producto. 10424165 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10424165 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10082800 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10424165 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 207460050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52-01-7 | C24H32O4S | 416.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52-01-7
Fórmula molecular C24H32O4S
Peso molecular (g/mol) 416.57
Número MDL MFCD00082250
Clave InChI LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Sinónimo spironolactone, aldactone, spirolactone, verospiron, euteberol, spiroctan, spirolang, verospirone, aldactone a, spironocompren
PubChem CID 5833
ChEBI CHEBI:9241
Nombre IUPAC S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-oxolan]-7-il] etanotioato
SMILES CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spironolactone
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 198.0°C to 207.0°C
Color Blanco a blanco amarillento
Pérdida por secado 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 8887
Condición de rotación específica −37° (20°C c=1,CHCl3)
Rotación específica − 37.00
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.57
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Spironolactone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.