Learn More
Espiromesifeno, TRC
Código de producto. 30136030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136030 250 mg 250 miligramos
17900545 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS683505250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 283594-90-1
Fórmula molecular C23 H30 O4
Peso molecular (g/mol) 370.48
Sinónimo Butanoic acid, 3,3-dimethyl-, 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester, BSN 2060, Forbid, Oberon, Spiromesifen
Nombre IUPAC [2-oxo-3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-oxaspiro[4,4]non-3-en-4-il] 3,3-dimetilbutanoato
SMILES Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiromesifen
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2144