Learn More
Espiromesifeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309034 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309034 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16972970AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiromesifen
CAS 283594-90-1
Nombres de analitos o componentes Spiromesifen
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C23 H30 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanoic acid, 3,3-dimethyl-, 2-oxo-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-yl ester, BSN 2060, Forbid, Oberon, Spiromesifen
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O4/c1-14-11-15(2)18(16(3)12-14)19-20(26-17(24)13-22(4,5)6)23(27-21(19)25)9-7-8-10-23/h11-12H,7-10,13H2,1-6H3
SMILES Cc1cc(C)c(C2=C(OC(=O)CC(C)(C)C)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutanoato de [2-oxo-3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 370.48
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.2144 g/mol