Learn More
Espirodiclofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spirodiclofen |
| CAS | 148477-71-8 |
| Fórmula molecular | C21 H24 Cl2 O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Oxaspiro[4.5]decane','butanoic acid deriv., 3-(2,4-Dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutanoate, BAJ 2740, C21H24Cl2O4, Envidor, Luomanshuangzhi, Spirodiclofen |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H24Cl2O4/c1-4-20(2,3)19(25)26-17-16(14-9-8-13(22)12-15(14)23)18(24)27-21(17)10-6-5-7-11-21/h8-9,12H,4-7,10-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCC(C)(C)C(=O)OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetilbutanoato de [3-(2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 411.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 410.1052 |