Learn More
Spirodiclofen, MedChemExpress
Código de producto. 16488466
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16488466 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16488466 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0826
MedChemExpress Spirodiclofen is a broad spectrum acaricide acting via lipid biosynthesis inhibition (LBI) with no cross resistance to currently available acaricides and with additional insecticidal properties.
Spirodiclofen is a broad spectrum acaricide acting via lipid biosynthesis inhibition (LBI) with no cross resistance to currently available acaricides and with additional insecticidal properties.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirodiclofen
CAS 148477-71-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H24Cl2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo BAJ-2740
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (291.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 120 mg/mL (291.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(C)(C)C(OC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(OC13CCCCC3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 411.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.32
Porcentaje de pureza 99.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation