Learn More
Espirodiclofeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30321115 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30321115 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16972950AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirodiclofen
CAS 148477-71-8
Nombres de analitos o componentes Spirodiclofen
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C21 H24 Cl2 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24Cl2O4/c1-4-20(2,3)19(25)26-17-16(14-9-8-13(22)12-15(14)23)18(24)27-21(17)10-6-5-7-11-21/h8-9,12H,4-7,10-11H2,1-3H3
SMILES CCC(C)(C)C(=O)OC1=C(C(=O)OC12CCCCC2)c3ccc(Cl)cc3Cl
Nombre IUPAC 2,2-dimetilbutanoato de [3-(2,4-diclorofenil)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-ilo]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 411.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.1052 g/mol