Learn More
Espiro[ciclopropano-1,2'-indan]-1'-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spiro[cyclopropane-1,2'-indan]-1'-one |
| CAS | 22228-23-5 |
| Fórmula molecular | C11H10O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Spiro[cyclopropane-1,2'-[2H]inden]-1'(3'H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10O/c12-10-9-4-2-1-3-8(9)7-11(10)5-6-11/h1-4H,5-7H2 |
| SMILES | O=C1c2ccccc2CC13CC3 |
| Nombre IUPAC | espiro[3H-indeno-2,1'-ciclopropano]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 158.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0732 |