Learn More
Espiro[androsta-1,4-dieno-6,2'-oxirano]-3,17-dión (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30136322
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136322 25 mg 25 miligramos
30134687 50 mg 50 miligramos
30004921 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136322 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68296025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 184972-12-1
Fórmula molecular C20 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 312.4
Sinónimo Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione, 6-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetilspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantoreno-6,2'-oxirano]-3,17-dión
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione(mixture of diastereomers)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1725