Learn More
Espiroalmotriptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spiro Almotriptan |
| CAS | 1309457-18-8 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N3 O3 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Spiro Almotriptan, Spiro[3H-indole-3,3'-pyrrolidin]-2-ol','1,2-dihydro-1'-methyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-, 1,2-Dihydro-1'-methyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]spiro[3H-indole-3,3'-pyrrolidin]-2-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-19-9-6-17(12-19)14-10-13(4-5-15(14)18-16(17)21)11-24(22,23)20-7-2-3-8-20/h4-5,10,16,18,21H,2-3,6-9,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC2(C1)C(O)Nc3ccc(CS(=O)(=O)N4CCCC4)cc23 |
| Nombre IUPAC | 1'-metil-5-(pirrolidin-1-ilsulfonilmetil)espiro[1,2-dihidroindol-3,3'-pirrolidina]-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 351.464 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.162 |