Learn More
Clorhidrato de Spirapril, TRC
Código de producto. 30427176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427176 10 mg 10 miligramos
30411832 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30427176 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68250010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94841-17-5
Fórmula molecular C22 H30 N2 O5 S2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 503.07
Sinónimo (8S)-7-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid hydrochloride (1:1), [8S-[7[R*(R*)],8R*]]-7-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,4-dithia-7-azaspiro[4.4]nonane-8-carboxylic acid monohydrochloride, Renormax, Renpress, Sandopril, Spirapril hydrochloride, TI 211-950
Nombre IUPAC (8S)-7-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il]amino]propanoil]-1,4-ditia-7-azaspiro[4.4]nonano-8-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CC3(C[C@H]2C(=O)O)SCCS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spirapril hydrochloride
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H30N2O5S2.ClH/c1-3-29-21(28)17(10-9-16-7-5-4-6-8-16)23-15(2)19(25)24-14-22(30-11-12-31-22)13-18(24)20(26)27;/h4-8,15,17-18,23H,3,9-14H2,1-2H3,(H,26,27);1H/t15-,17-,18-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.1363