Learn More
Espiricina I (Contiene hasta un 6% de Espiramicina III), TRC
Código de producto. 17985045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17985045 1 g 1 g
17954275 5 g 5 g
17981325 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17985045 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6823001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24916-50-5
Fórmula molecular C43 H74 N2 O14
Peso molecular (g/mol) 843.05
Sinónimo 9-O-[(2R,5S,6R)-5-(Dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]leucomycin V (ACI), Foromacidin A (6CI), Leucomycin V, 9-O-[5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]-, [9(2R,5S,6R)]- (ZCI), Oxacyclohexadecane, leucomycin V deriv. (ZCI), Spiramycin A (7CI, 8CI), Foromacidine A, Spiramycin I
Nombre IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,11E,13E,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihidroxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)-6-metiloxan-2-il]oxi-4-hidroxi-5-metoxi-9,16-dimetil-2-oxo-1-oxciclohexadeca-11,13-dien-7-il]acetaldehído
SMILES CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](O[C@H]2CC[C@@H]([C@@H](C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]4C[C@@](C)(O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)[C@@H]([C@H]3O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiramycin I
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27-,28+,29+,30+,31-,32+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+,42+,43-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 842.514