Learn More
Spiramycin, 90%
Código de producto. 15427459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427459 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15427459 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66194.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 8025-81-8 | C43H74N2O14 | 843.065 g/mol
Targets Gram-negative, Gram-positive and some toxoplasma
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8025-81-8
Fórmula molecular C43H74N2O14
Peso molecular (g/mol) 843.065
Número MDL MFCD01314545
Clave InChI ACTOXUHEUCPTEW-ZOTSFZJCSA-N
Sinónimo spiramycin
PubChem CID 131674974
Nombre IUPAC 2-[(4R,5S,6S,7R,9R,10R,16R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,4R,5S,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-10-[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)-6-methyloxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-5-methoxy-9,16-dimethyl-2-oxo-1-oxa
SMILES CC1CC=CC=CC(C(CC(C(C(C(CC(=O)O1)O)OC)OC2C(C(C(C(O2)C)OC3CC(C(C(O3)C)O)(C)O)N(C)C)O)CC=O)C)OC4CCC(C(O4)C)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiramycin
Punto de ebullición 914°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol. Slightly soluble in water
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Powder