Learn More
Buerkle™ Tornillo en espiral para el muestreador PowderProof™
Código de producto. 11887383 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11887383 90 cm cada uno
1 options
Código de producto. 11887383 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53020912
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
PowderProof es la solución profesional prácticamente probada para el muestreo móvil de polvos y gránulos. Se pueden acoplar diferentes lances y sinfines a la robusta unidad de accionamiento y se pueden intercambiar sin dificultad. Acero inoxidable V4A (1.4404)
PowderProof es la solución profesional prácticamente probada para el muestreo móvil de polvos y gránulos. Se pueden acoplar diferentes lances y sinfines a la robusta unidad de accionamiento y se pueden intercambiar sin dificultad. Acero inoxidable V4A (1.4404)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero inoxidable (V4A)
Para utilizar con (equipo) Para polvos de hasta 2 mm de diámetro.
Longitud (métrico) 90 cm