Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores en espiral, con olivas de vidrio
Código de producto. 10601902
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10601902 400 mm cada uno
10737331 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601902 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05233404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    125.40€ / paquete de 1
    Ahorro 56.60€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores en espiral para refrigeración de condensados
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 400 mm
N.º de junta cónica estándar NS 29/32