Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores en espiral, con roscas GL
Código de producto. 11586804
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
400 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11586804 500 mm cada uno
11556804 160 mm cada uno
10624915 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11586804 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05233514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    150.16€ / paquete de 1
    Ahorro 47.84€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores en espiral para refrigeración de condensados
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Roscas GL 14 y dos olivas de plástico roscadas
Longitud (métrico) 500 mm
N.º de junta cónica estándar Toma y cono NS 29/32