Learn More
Espiperona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spiperone |
| CAS | 749-02-0 |
| Fórmula molecular | C23 H26 F N3 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one','8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-, 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one','8-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl- (7CI,8CI), 8-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4,5]decane, 8-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, NSC 170983, R 5147, Spiperone, Spiroperidol, Spiroperidone, Spiropitan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29) |
| SMILES | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 8-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 395.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.2009 |