Learn More
Espiperona, LoGiCal
Código de producto. 30463394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30463394 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30463394 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3261.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spiperone
CAS 749-02-0
Nombres de analitos o componentes Spiperone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H26 F N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one, 8-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1-phenyl-, 1,3,8-Triazaspiro[4.5]decan-4-one, 8-[3-(p-fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl- (7CI,8CI), 8-[3-(4-Fluorobenzoyl)propyl]-4-oxo-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4,5]decane, 8-[3-(p-Fluorobenzoyl)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, NSC 170983, R 5147, Spiperone, Spiroperidol, Spiroperidone, Spiropitan
Fórmula InChI InChI=1S/C23H26FN3O2/c24-19-10-8-18(9-11-19)21(28)7-4-14-26-15-12-23(13-16-26)22(29)25-17-27(23)20-5-2-1-3-6-20/h1-3,5-6,8-11H,4,7,12-17H2,(H,25,29)
Tipo de solución Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4
Nombre IUPAC 8-[4-(4-fluorofenil)-4-oxobutil]-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-4-ona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 395.47
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.2009 g/mol