Learn More
Spinosina, TRC
Código de producto. 30136443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136443 100 mg 100 miligramos
30011798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS681950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72063-39-9
Fórmula molecular C28 H32 O15
Peso molecular (g/mol) 608.54
Sinónimo 4H-1-Benzopyran-4-one, 6-(2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-, 6-(2-O-β-D-Glucopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Flavoayamenin, Spinosin, Swertisin 2' '-O-glucoside
Nombre IUPAC 6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-7-metoxicromeno-4-uno
SMILES COc1cc2OC(=CC(=O)c2c(O)c1[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c5ccc(O)cc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spinosin
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H32O15/c1-39-14-7-15-18(12(32)6-13(40-15)10-2-4-11(31)5-3-10)22(35)19(14)26-27(24(37)21(34)16(8-29)41-26)43-28-25(38)23(36)20(33)17(9-30)42-28/h2-7,16-17,20-21,23-31,33-38H,8-9H2,1H3/t16-,17-,20-,21-,23+,24+,25-,26+,27-,28+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.1741