Learn More
Impureza B de espinosad (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spinosad Impurity B |
| CAS | 149439-70-3 |
| Fórmula molecular | C41H65NO10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-Ethyl-4,14-dimethyl-13-((6-methyl-5-(methylamino)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-((3,4,5-trimethoxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-1H-as-indaceno[3,2-d][1]oxacyclododecine-7,15-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C41H65NO10/c1-10-25-12-11-13-34(52-36-15-14-33(42-6)23(4)48-36)22(3)37(44)32-19-30-28(31(32)20-35(43)50-25)16-21(2)27-17-26(18-29(27)30)51-41-40(47-9)39(46-8)38(45-7)24(5)49-41/h16,19,22-31,33-34,36,38-42H,10-15,17-18,20H2,1-9H3 |
| SMILES | O=C1OC(CC)CCCC(OC2OC(C)C(NC)CC2)C(C(=O)C3=CC4C(C=C(C)C5CC(OC6OC(C)C(OC)C(OC)C6OC)CC54)C3C1)C |
| Nombre IUPAC | 9-etil-4,14-dimetil-13-((6-metil-5-(metilamino)tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-2-((3,4,5-trimetoxi-6-metiltetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-1H-as-indaceno[3,2-d][1]oxaciclododecina-7,15-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 731.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 731.46 |