Learn More
Spinosad (mezcla de las spinosinas A y D), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15901171 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
15901171 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 15901171 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R136750MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
  • Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
  • Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
  • Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 131929-63-0, 131929-60-7
Forma física Polvo
Punto de ebullición 225°C
Industry Type ACARICIDAS E INSECTICIDAS
Cantidad 50 mg
Grado Estándar analítico