Learn More
Spinetoram, TRC
Código de producto. 17983835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17983835 1 mg 1 miligramo
17941455 10 mg 10 miligramos
17961775 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17983835 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6836531MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187166-40-1
Fórmula molecular C42 H69 N O10
Peso molecular (g/mol) 748
Sinónimo Spinetoram, 1H-as-Indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione, 2-[(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-, (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-, 1H-as-Indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione, 2-[(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-, [2R-(2R*,3aR*,5aR*,5bS*,9S*,13S*,14R*,16aS*,16bR*)]-, (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-Deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-hexadecahydro-14-methyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione, DE 175J, Spinetoram J, Spinetoram, DE 175J, Spinetoram J
SMILES CCO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2C[C@H]3CC[C@H]4[C@@H]5CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]6CC[C@@H]([C@@H](C)O6)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C5=C[C@H]4[C@@H]3C2)[C@@H]1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spinetoram J
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H69NO10/c1-10-27-13-12-14-35(53-37-18-17-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-21-31-29(32(33)22-36(44)51-27)16-15-26-19-28(20-30(26)31)52-42-41(47-9)40(48-11-2)39(46-8)25(5)50-42/h21,23-32,34-35,37,39-42H,10-20,22H2,1-9H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28-,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.4921
Porcentaje de pureza >95%