Learn More
Spinetoram L, TRC
Código de producto. 17980535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17980535 2.5 mg 2.50 miligramo
17963475 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17980535 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6836132.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 187166-15-0
Fórmula molecular C43H69NO10
Peso molecular (g/mol) 760.01
Sinónimo 1H-as-Indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione, 2-[(6-deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydr(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-Deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione (ACI), 3'-O-Ethylspinosyn L, Spinetoram L, XDE 175L, o-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-, (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)- (9CI, ACI), (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-Deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione3'-O-Ethylspinosyn L, XDE 175L
SMILES CCO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H]3[C@@H](C2)C(=C[C@H]4[C@@H]5CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]6CC[C@@H]([C@@H](C)O6)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C5=C[C@@H]34)C)[C@@H]1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spinetoram L
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H69NO10/c1-11-27-14-13-15-36(54-38-17-16-35(44(7)8)25(5)50-38)24(4)39(46)34-21-32-30(33(34)22-37(45)52-27)18-23(3)29-19-28(20-31(29)32)53-43-42(48-10)41(49-12-2)40(47-9)26(6)51-43/h18,21,24-33,35-36,38,40-43H,11-17,19-20,22H2,1-10H3/t24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31-,32-,33+,35+,36+,38+,40+,41-,42-,43+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 759.4921
Porcentaje de pureza >95%