Learn More
Spinetoram L, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spinetoram L |
| CAS | 187166-15-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Spinetoram L |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C43H69NO10 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-[(6-Deoxy-3-O-ethyl-2,4-di-O-methyl-alpha-L-mannopyranosyl)oxy]-13-[[(2R,5S,6R)-5-(dimethylamino)tetrahydro-6-methyl-2H-pyran-2-yl]oxy]-9-ethyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahydro-4,14-dimethyl-1H-as-indaceno[3,2-d]oxacyclododecin-7,15-dione3'-O-Ethylspinosyn L, XDE 175L |
| SMILES | CCO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]2C[C@@H]3[C@@H](C2)C(=C[C@H]4[C@@H]5CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]6CC[C@@H]([C@@H](C)O6)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C5=C[C@@H]34)C)[C@@H]1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 760.01 |
| Cantidad | 5 mg |