Learn More
Spinetoram J, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Spinetoram J |
| CAS | 187166-40-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Spinetoram J |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C42 H69 N O10 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Spinetoram, DE 175J, Spinetoram J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H69NO10/c1-10-27-13-12-14-35(53-37-18-17-34(43(6)7)24(4)49-37)23(3)38(45)33-21-31-29(32(33)22-36(44)51-27)16-15-26-19-28(20-30(26)31)52-42-41(47-9)40(48-11-2)39(46-8)25(5)50-42/h21,23-32,34-35,37,39-42H,10-20,22H2,1-9H3/t23-,24-,25+,26-,27+,28-,29-,30-,31-,32+,34+,35+,37+,39+,40-,41-,42+/m1/s1 |
| SMILES | CCO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2C[C@H]3CC[C@H]4[C@@H]5CC(=O)O[C@@H](CC)CCC[C@H](O[C@H]6CC[C@@H]([C@@H](C)O6)N(C)C)[C@@H](C)C(=O)C5=C[C@H]4[C@@H]3C2)[C@@H]1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 748 |
| Mostrar más |