Learn More
Euro Protection™ Zapatos de seguridad Spinelle
Código de producto. 12084405
Change view
Click to view available options
Tamaño:
41
43
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12084405 41 cada uno
12004415 43 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12084405 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 9SPIL41
Los zapatos de seguridad Euro Protection™ Spinelle son transpirables, acolchados y tienen puntera de acero para mayor protección.
  • Exterior transpirable.
  • Ojales metálicos de ventilación en el interior.
  • Cuello y lengüeta acolchados para un ajuste ceñido.
  • Exterior de cuero de ante y malla.
  • Revestimiento de malla 3D transpirable.
  • Plantilla extraíble, textil y de espuma.
  • Puntera de acero.
  • Suela de acero inoxidable resistente a perforaciones.
  • Entresuela de poliuretano inyectado.
  • Suela de poliuretano.
Especificaciones
Color Gris, Naranja
Material de revestimiento Revestimiento de malla 3D transpirable
Material Cuero
Tamaño 41
Características exclusivas Plantilla extraíble, textil y de espuma, acero inoxidable, suela resistente a perforaciones, entresuela de poliuretano inyectado, suela de poliuretano.
Material de la suela Poliuretano, acero inoxidable
Material del dedo del pie Acero
Peso (métrico) 583 g por zapato de talla 8
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2011
Tipo de producto Zapato de seguridad