Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Kit de ARN viral
Código de producto. 17884126 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17884126 50 preparaciones 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 17884126 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116537050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00€
    255.15€ / paquete de 50
    Ahorro 63.85€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Tecnología de columna giratoria para el aislamiento rápido y sencillo de ARN viral de medios de cultivo celular y fluidos corporales en solo 20 minutos. ARN altamente purificado adecuado para RT-PCR, qPCR, RNA-seq y análisis Northern Blot.
  • SPINeasy Virus RNA Kit es un kit de columna de centrifugación de membrana de sílice que permite la extracción rápida y conveniente de ARN viral de medios de cultivo celular y fluidos corporales, como saliva y suero, sin la necesidad de extracciones con fenol o cloroformo.
  • A través de un flujo de trabajo simple, el ARN viral generalmente se extrae en 20 minutos y está inmediatamente disponible para aplicaciones posteriores, incluidas RT-PCR, qPCR y RNA-Seq.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente, en ambiente seco.
Formato Columna de centrifugación
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tipo de muestra medios de cultivo celular y fluidos corporales (suero y saliva); 100 a 500 µL de muestra
Incluye 30 mL de tampón de lisis VR, 6 mL de tampón de lavado VR, 10 mL de agua libre de nucleasas, 1 vial de ARN transportador, 50 x columna VR con tubos de recolección
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy Virus RNA Kit, 50 preps
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.