Learn More
MP Biomedicals SPINeasy Kit de ARN para levadura
Código de producto. 30281094 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
30281094 50 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 30281094 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 116565050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    517.65€ / paquete de 1
    Ahorro 26.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
SPINeasy RNA Kit for Yeast es un kit de extracción de ARN de alto rendimiento desarrollado con base en la tecnología de columna de centrifugación de membrana de sílice.
SPINeasy RNA Kit for Yeast es un kit de extracción de ARN de alto rendimiento desarrollado con base en la tecnología de columna de centrifugación de membrana de sílice. Este kit emplea una técnica de desalinización rápida para eliminar macromoléculas contaminantes evitando disolventes químicos dañinos y esferoplastia para liberar con éxito el ARN a través de las paredes celulares que contienen carbohidratos, sin necesidad de enzimas. Se pueden manipular hasta 2 x 108 células a la vez sin ningún tratamiento con DNasa. El ARN resultante es de una pureza excepcional, libre de proteínas o ADN en las muestras eluidas.
Declaración de uso:
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.
Aplicaciones principales:
  • Northern blotting
  • RT-PCR
  • Secuenciación de última generación
  • Microarray
  • hibridación
Especificaciones
Formato Kit
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tipo de muestra Levadura
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Aislamiento de ARN