Learn More
MP Biomedicals SPINeasy Kit de ARN para suelo
Código de producto. 30281096 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
30281096 50 preparaciones cada uno
1 options
Código de producto. 30281096 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 116585050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    543.00€
    516.60€ / paquete de 1
    Ahorro 26.40€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
SPINeasy Kit de ARN para suelo que utiliza tecnología de columna de centrifugación con membrana de sílice para una extracción de ARN eficiente y de alta pureza.
El SPINeasy RNA Kit for Soil es un kit de extracción de ARN de alto rendimiento que utiliza tecnología de columna de centrifugación con membrana de sílice.
Este kit permite el aislamiento eficiente de ARN de varios tipos de suelo, incluidos:
  • aquellos con alto contenido de ácido húmico
  • contaminantes pesados
  • compost
  • tierra para jardinería
  • y suelos con baja biomasa.
El proceso de extracción se puede completar en menos de una hora con:
  • degradación mínima del ARN
  • y el uso de productos químicos peligrosos como el fenol o el cloroformo es innecesario.
Nuestra tecnología de eliminación de inhibidores especialmente formulada maneja eficazmente muestras de suelo que contienen:
  • ácidos húmicos
  • metales pesados
  • y otros compuestos aromáticos
garantizar resultados de PCR precisos.
El ARN extraído con este kit demuestra una alta integridad y pureza, adecuado para aplicaciones posteriores como:
  • transcripción inversa
  • PCR en tiempo real
  • y secuenciación.
Declaración de uso: Solo para uso en investigación (RUO)
Especificaciones
Tipo de muestra Suelo
N.º de reacciones 50 preparaciones
Tipo de producto Aislamiento de ARN