Learn More
MP Biomedicals™ Kit de ARN SPINeasy para bacterias
Código de producto. 17782438 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 sets
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17782438 50 preparaciones 50 sets
1 options
Código de producto. 17782438 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116541050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    544.00€
    517.65€ / 50 sets
    Ahorro 26.35€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit de ARN SPINeasy para bacterias: purificación rápida y práctica del ARN total de bacterias grampositivas y gramnegativas mediante tecnología de columna de centrifugación.
  • El kit de ARN SPINeasy para bacterias es un kit de columna de centrifugación con membrana de sílice que permite una purificación rápida y práctica del ARN total de bacterias grampositivas y gramnegativas. El kit incluye nuestra solución RNASS especialmente formulada que estabiliza y protege el ARN en muestras de bacterias.
  • El uso del tampón de lisis R y matriz de lisado B en combinación con los instrumentos FastPrep™ de MP Biomedicals permite una lisis altamente eficaz de las muestras bacterianas en cuestión de segundos.
  • Con un flujo de trabajo sencillo, el kit permite procesar varias muestras:
    • silmultáneamente, a la vez
    • Sin el uso de sustancias tóxicas como el fenol y el cloroformo.
  • El ARN total de alta calidad e integridad se puede purificar con normalidad:
    • En un plazo de 40 minutos
    • Está disponible de inmediato para RT-PCR y otras aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Buffer Tampón de lisis
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Tiempo de purificación 40 min
Especie E. coli
Tipo de muestra Bacterias
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy RNA Kit for Bacteria (With Lysing Matrix)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Sulphate Monohydrate, CalciumChloride, GuanidineHydrochloride