missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ SPINeasy™ Kit de minipreparación Plasmid

Código de producto. 17884116 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17884116 50 preparaciones 50 preparaciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17884116 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116534050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tecnología de columna de centrifugación para el aislamiento rápido y de alta calidad de ADN plasmídico a partir de cultivos bacterianos. ADN plasmídico de alta pureza, libre de contaminación por ADNg después de un método de lisis alcalina modificado. ADN plasmídico adecuado para diversas aplicaciones posteriores, como la clonación, la digestión por restricción y la transformación.

  • SPINeasy Plasmid Miniprep Kit es un kit de columna de centrifugación con membrana de sílice que permite la purificación de hasta 20 µg de ADN plasmídico de 1 a 5 ml de cultivos bacterianos transformados.
  • El ADN plasmídico de alta pureza se puede obtener en 25 minutos a través de un proceso de purificación simple, inmediatamente listo para aplicaciones de biología molecular de rutina, incluida la clonación, la digestión de restricción, la PCR y la transcripción in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente, ambiente seco
Isolation Technology Columna de centrifugación
Incluye 20 ml de tampón de resuspensión SN1, 20 ml de tampón de lisis alcalino SN2, 30 ml de tampón de neutralización SN3, 21 ml de tampón de lavado NW1, 6 ml de tampón de lavado NW2, 10 ml de tampón de elución SN, 200 µL RNasa A, 50 x columna SN con tubos de recogida
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy Plasmid Miniprep Kit, 50 preps
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, sodium hydroxide

A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.