Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Kit de purificación por PCR y extracción en gel
Código de producto. 17834136 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
50
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
17834136 50 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 17834136 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116538050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    151.20€ / paquete de 50
    Ahorro 7.80€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Kit de columna giratoria para una limpieza rápida y cómoda de ADN de PCR y otras reacciones enzimáticas. Aislar y purificar fragmentos de ADN de geles de agarosa utilizando tecnología de columna de centrifugación. El ADN purificado, libre de primers, enzimas, nucleótidos, agarosa, etc., está listo para aplicaciones de biología molecular posteriores.
  • El SPINeasy El kit de extracción de gel y purificación por PCR es un kit de columna de centrifugación de membrana de sílice que permite una limpieza rápida y conveniente del ADN de varias reacciones enzimáticas, como PCR y digestión por restricción, así como el aislamiento y la purificación de fragmentos de ADN de geles de agarosa.
  • Hasta 23 µSe pueden purificar g de ADN con un peso molecular que varía entre 100 pb y 20 kb mediante un proceso rápido y simple a partir de la mayoría de los grados de geles de agarosa, con una recuperación esperada del 85%.
  • El ADN purificado está inmediatamente listo para aplicaciones rutinarias de biología molecular.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente, en ambiente seco.
Incluye 50 ml de tampón de unión PG, 6 ml de tampón de lavado PG, 10 ml de tampón de elución PG, 50 x PG de columna con tubos de recolección
N.º de reacciones 50
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy PCR Purification and Gel Extraction Kit, 50 preps
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Thiocyanate
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.