Learn More
MP Biomedicals™ Kit todo en uno de ADN/ARN/proteínas SPINeasy
Código de producto. 17702448 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 sets
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17702448 50 preparaciones 50 sets
1 options
Código de producto. 17702448 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116544050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    684.00€
    651.00€ / 50 sets
    Ahorro 33.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Kit todo en uno de ADN/ARN/proteínas SPINeasy: aislamiento rápido y eficaz de ADN, ARN y proteínas de la misma muestra mediante tecnología de columna de centrifugación.
  • El kit todo en uno de ADN/ARN/proteínas SPINeasy utiliza un flujo de trabajo práctico y columnas de centrifugación de membrana de sílice para aislarlas sin el uso de sustancias tóxicas como el fenol y el cloroformo:
    • ADN
    • ARN
    • Componentes de proteínas de la misma muestra.
  • El uso de nuestro tampón de lisis R y matriz de lisado A especialmente formulados en combinación con los instrumentos FastPrep™ de MP Biomedicals permite una lisis altamente eficaz de las muestras de tejido en cuestión de segundos. El ADN, el ARN y las proteínas se purifican secuencialmente a partir del mismo lisado. Brevemente, el ADN se adsorbe en la primera columna de centrifugación, mientras que el flujo se recoge y se utiliza para la purificación de ARN. La segunda columna de centrifugación captura ARN y el flujo de este paso se utiliza para la extracción de proteínas. El ADN y el ARN se unen en la primera y segunda columnas, respectivamente, y luego se lavan y eluyen. En la extracción final, las proteínas son:
    • Precipitado fuera de la solución
    • Sedimentado por centrifugación
    • Se lavó y se volvió a suspender.
  • Cada componente molecular está inmediatamente disponible para sus respectivas aplicaciones posteriores.
  • Especificaciones
    Formato Kit
    Báscula Mini
    Tipo de muestra Humano, Ratón, Rata
    Sequencing Type Secuenciación de ADN y ARN
    Cantidad 50 preparaciones
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • SPINeasy DNA/RNA/Protein All In One Kit, 50 preps
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H318-Provoca lesiones oculares graves.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    • H373-Puede provocar daños en los órganos.
    Consejos de prudencia
    • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
    • P405-Guardar bajo llave.
    • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride, Manganese Sulfate Monohydrate, Calcium Chloride, Zinc Sulfate heptahydrate