Learn More
MP Biomedicals™ SPINeasy™ Kit de purificación de ADN
Código de producto. 17864126 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
50 preparaciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17864126 50 preparaciones 50 preparaciones
1 options
Código de producto. 17864126 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 116548050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    297.00€
    282.45€ / paquete de 50
    Ahorro 14.55€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para una limpieza rápida y eficiente de muestras de ADN previamente purificadas. Elimina una amplia gama de compuestos inhibidores, como los que se encuentran en muestras ambientales (ácido húmico, metales pesados, etc.), así como compuestos orgánicos que pueden co-purificarse con el ADN de otros procedimientos de extracción.
  • El SPINeasy El kit de purificación de ADN está diseñado para la eliminación de contaminantes que pueden co-purificarse con el ADN e inhibir aplicaciones enzimáticas y de PCR posteriores.
  • Los compuestos inhibidores como los que se encuentran en muestras ambientales (ácido húmico, metales pesados, etc.), así como los compuestos orgánicos que pueden co-purificarse con el ADN de otros procedimientos de extracción, se eliminan de manera eficiente y rápida utilizando este kit.
  • El kit ofrece dos opciones de tampones de encuadernación. El tampón P1 se recomienda para la purificación de muestras con ligera contaminación de ácidos húmicos (color marrón claro) u otros inhibidores de PCR. El tampón P1HA contiene una tecnología novedosa y patentada de eliminación de ácido húmico, que se recomienda para procesar muestras contaminadas con una cantidad considerable de sustancias húmicas (color marrón fuerte).
  • El kit ha sido validado con ADN genómico aislado de varias muestras de suelo problemático, así como con muestras de ADN enriquecidas con moléculas de ácido húmico. Los datos muestran que el kit puede limpiar hasta 50 µg ADN con un tamaño que varía desde 200 pb hasta un alto peso molecular, con una recuperación esperada de > 80%.
  • Las muestras de ADN limpiadas se pueden usar fácilmente en aplicaciones posteriores, incluidas PCR de fragmentos largos, qPCR y secuenciación de próxima generación (16S y genoma completo).
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar a temperatura ambiente, en ambiente seco.
Formato kit
Isolation Technology Columna de centrifugación
Tipo de muestra 25 a 200 µPreparaciones de ADN L > 200 pb
Incluye Tampón P1 50 mL, Tampón P1HA 50 mL, Tampón P2 40 mL, Tampón P3 40 mL, Tampón P4 6 mL, Columna P 50x, 100 tubos de recolección de 2,0 mL, 50 tubos de recolección de 1,5 mL
Tipo de producto Kit de purificación de ADN
Cantidad 50 preparaciones
compliance-icons
Nombre del producto
  • SPINeasy DNA Purification Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.