Learn More
Corning™ Concentradores Spin-X™ UF
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11303805 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Cantidad:
12/paq.
25/paq.
Volumen (métrico):
500 μl
6 mL
20 mL
Área de filtración:
0,5 cm2
2,5 cm2
6 cm2
Tamaño de la unidad:
12 PCS
25 PCS
paquete de 12
paquete de 25
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Cantidad Volumen (métrico) Área de filtración unitSize
11303805 30 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
11383785 5 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11303795 30 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11393785 10 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11313795 50 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 paquete de 25
11373795 100 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 paquete de 25
11333795 5 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 paquete de 25
11343795 10 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 25 PCS
11323795 100 kDa 25/paq. 500 μl 0,5 cm2 25 PCS
11363795 50 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 25 PCS
11353795 30 kDa 25/paq. 6 mL 2,5 cm2 paquete de 25
11383795 5 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
11393795 10 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 12 PCS
11323805 100 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
11313805 50 kDa 12/paq. 20 mL 6 cm2 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11303805 Supplier Corning™ Supplier No. 431489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    153.37€ / paquete de 12
    Ahorro 8.63€
    5% Descuento
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Dispositivos de ultrafiltración desechables de un solo uso con membranas de polietersulfona (PES) para la concentración de centrífuga y/o purificación de líquidos biológicos y soluciones acuosas.
Los concentradores centrífugos Spin-X UF ofrecen un procedimiento sencillo en un solo paso para concentrar o desalar proteínas y otras biomoléculas con una recuperación del 90 % o superior.
  • El diseño de membrana vertical patentado y la cámara de filtración de canal delgado minimizan la contaminación de la membrana y proporcionan concentraciones rápidas, a altas velocidades, incluso con soluciones repletas de partículas.
  • Las membranas de polietersulfona (PES) de baja unión están disponibles con cinco cortes de peso molecular (MWCO): 5 000, 10 000, 30 000, 50 000 y 100 000 para satisfacer todas sus necesidades de concentración. Elija un MWCO entre la mitad y un tercio más pequeño que la proteína que se va a concentrar.
  • El MWCO y las graduaciones se imprimen en el lateral del tubo del concentrador para evitar que se mezclen.
  • Los concentradores Spin-X UF 6 y 20 se pueden utilizar con cestillos basculantes o rotores de ángulo fijo. Los concentradores Spin-X UF 500 necesitan rotores de ángulo fijo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material del tapón Polipropileno
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro para centrífuga
Material PES
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Área de filtración 6 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración, desalinización de proteínas, enzimas, anticuerpos monoclonales, inmunoglobulinas, extracción de aminoácidos y nucleótidos etiquetados, preparación de muestras de HPLC, desproteinización de muestras, recuperación de biomoléculas de sobrenada
Cantidad 12/paq.
Tipo Concentrador de ultrafiltración
Volumen de trabajo (imperial) 0,47 oz
Volumen (métrico) 20 mL
Volumen de trabajo (métrico) 14 ml
Altura (imperial) 4,56 in
Altura (métrico) 11,6cm
Diámetro (imperial) 1,18 in
Diámetro (métrico) 3 cm
Para utilizar con (equipo) Cestillo basculante, rotor de ángulo fijo