Learn More
Cole Parmer Spill-X Refill
Código de producto. 13141176 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Derrames de agentes ácidos
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Color Tamaño de la unidad
13141176 Derrames de agentes ácidos Rojo paquete de 6
1 options
Código de producto. 13141176 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 8629250
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Cole Parmer Spill-X Refill is an easy-to-store carton of six handy polypropylene containers to replace specific or multipurpose Spill Treatment Kit containers.
Especificaciones
Color Rojo
Material Polipropileno
Tipo Recarga de tratamiento de derrames
Para utilizar con (aplicación) Derrames de agentes ácidos
Para utilizar con (equipo) Contenedores para kits de tratamiento de derrames
Modelo Recarga de Spill-X
Cantidad de embalaje 6/caja
compliance-icons
Nombre del producto
  • X6 SPILL-X-A ACID AGENT REFILL,
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: magnesium oxide, fullers earth, sodium carbonate