Learn More
Micronova™ Almohada para derrames en salas limpias NovaSpill™
Código de producto. 13127606 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
28 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
13127606 28 in cada uno
1 options
Código de producto. 13127606 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor NS628
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.15€
    24.13€ / paquete de 1
    Ahorro 1.02€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Esta almohada para derrames en forma de U es absorbente y ligera, y está fabricada con poliéster de pocas partículas para absorber derrames en la sala limpia. Disponible irradiado con rayos gamma.
La almohada para derrames en salas limpias NovaSpill™ de Micronova está especialmente diseñada a partir de poliéster altamente absorbente y de pocas partículas para absorber derrames en las salas limpias y áreas asépticas. La almohada en forma de U es ligera y fácil de almacenar.
  • Práctica almohada para derrames en forma de U
  • Funda de poliéster 100 % de punto liso
  • Alta capacidad de absorbencia y pocas partículas
  • Compatible con detergentes y desinfectantes comunes
  • Disponible irradiado con rayos gamma
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Color Blanco
Material Poliéster
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de derrames en salas limpias y áreas asépticas
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 28 in
Longitud (métrico) 71 cm
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,4 cm
Diámetro (imperial) 2,5 in
Diámetro (métrico) 6,35 cm