Learn More
Brady™ Barrera contra derrames
Código de producto. 16368877 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16368877 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 16368877 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 813921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.40€
    616.51€ / paquete de 1
    Ahorro 148.89€
    19% Descuento
En stock
SB-3 es una barrera contra derrames hecha de poliuretano resistente a productos químicos que se usa para contener o desviar derrames de manera fácil y rápida.
  • Resistentes al agua, aceite y muchos productos químicos
  • Gracias a los extremos entrelazados, no se necesitan conectores adicionales para conectar varias barreras
  • Color amarillo para una alta visibilidad
  • Reutilizable después de limpiar con agua y jabón
  • Funciona mejor en superficies lisas
  • Ideal como barrera en puertas durante operaciones de lavado, como dique para controlar o contener líquidos derramados o como desviador para desviar líquidos de equipos valiosos o áreas vulnerables
Especificaciones
Color Amarillo
Para utilizar con (aplicación) Contención/desvío de derrames
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 m x 100 mm x 9 cm
Alternate Part Number SB-3