Learn More
Spilanthol (grado técnico), TRC
Código de producto. 30008894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008894 1 mg 1 miligramo
30003732 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008894 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6818501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25394-57-4
Fórmula molecular C14 H23 N O
Peso molecular (g/mol) 221.34
Sinónimo (2E,6Z,8E)-N-(2-Methylpropyl)-2,6,8-decatrienamide, (E,E,Z)-N-(2-Methylpropyl)-2,6,8-decatrienamide, (E,E,Z)- N-Isobutyl-2,6,8-decatrienamide, Affinin, 2E,6Z,8E-Decatrienoic Acid N-Isobutylamide, N-Isobutyldeca-trans-2,cis-6,trans-8-trienamide;
Nombre IUPAC (2E,6E,8Z)-N-(2-metilpropil)deca-2,6,8-trienamida
SMILES C\C=C/C=C/CC\C=C\C(=O)NCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Spilanthol
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-14(16)15-12-13(2)3/h4-7,10-11,13H,8-9,12H2,1-3H3,(H,15,16)/b5-4-,7-6+,11-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.178