Learn More
Patrón de análisis de muestras de picos I para CLP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11465968 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465968 125 mL 125 ml
11475968 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465968 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SPIKE1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Al200 μg/ml
As200 μg/ml
Ba200 μg/ml
Se200 μg/ml
Tl200 μg/ml
Fe100 μg/ml
Co50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Ni50 μg/ml
Pb50 μg/ml
Sb50 μg/ml
V50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Cu25 μg/ml
Cr20 μg/ml
Ag5 μg/ml
Be5 μg/ml
Cd5 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ICP Spike Sample 1
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Técnica GC-MS
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Solvent or Matrix Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride
Cantidad 125 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in 5% HNO3/tr Tartaric Acid/tr HF:
Al    •200μg/mL
Sb    •50μg/mL
As    •200μg/mL
Ba    •200μg/mL
Be    •5μg/mL
Cd    •5μg/mL
Cr    •20μg/mL
Co    •50μg/mL
Cu    •25μg/mL
Fe    •100μg/mL
Pb    •50μg/mL
Mn    •50μg/mL
Ni    •50μg/mL
Se    •200μg/mL
Ag    •5μg/mL
Tl    •200μg/mL
V    •50μg/mL
Zn    •50μg/mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio