missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spike RBD Neutralizing Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AM122, Chimeric mAb, AcroBiosystems

Código de producto. p-7230096
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17186671 100 μg 100 microgramos
17196671 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17186671 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor S1NM122100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Spike RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD Neutralizing in SARS-CoV-2 samples.

Especificaciones

Antígeno Spike RBD Neutralizing
Clasificación Monoclonal
Clon AM122
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Human (HEK293)
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento -20°C
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.