Learn More
Spike RBD Neutralizing Mouse anti-SARS-CoV-2, Unconjugated, Clone: AM122, Chimeric mAb, AcroBiosystems
Código de producto. 17186671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17186671 100 μg 100 microgramos
17196671 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17186671 Proveedor ACROBiosystems N.º de proveedor S1NM122100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Spike RBD Neutralizing Monoclonal antibody specifically detects Spike RBD Neutralizing in SARS-CoV-2 samples.
Especificaciones
Antígeno Spike RBD Neutralizing
Clasificación Monoclonal
Clon AM122
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Human (HEK293)
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana SARS-CoV-2
Contenido y almacenamiento -20°C
Isotype IgG1