Learn More
Bollé Safety Gafas de seguridad Spider ESP
Código de producto. 11765677
Change view
Click to view available options
Revestimiento de la lente: Revestimiento antiniebla y antiarañazos
Código de producto.
11765677 Revestimiento de la lente: Revestimiento antiniebla y antiarañazos
1 options
Código de producto. 11765677 Proveedor Bollé Safety N.º de proveedor SPIESP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gafas de seguridad de aspecto deportivo que proporcionan protección para actividades al aire libre. Las gafas de seguridad Bollé Safety Spider ESP vienen con lentes antiarañazos/antivaho.
  • Lentes ESP.
  • Revestimiento antiarañazos.
  • Revestimiento antivaho.
  • Las lentes y la montura resisten una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
  • Las lentes y la montura protegen contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
  • Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc. (máxima protección para gafas).
  • Con revestimiento para reducir el resplandor y los efectos nocivos de la luz azul.
  • Filtros B-ESP al 57 % de luz azul, transmiten un 64 % de luz visible, 99,99 % de protección contra rayos UVA/UVB.
  • Certificado de norma europea CE disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de norma europea CE disponible.
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Tinción de lente ESP
Tipo de producto Gafas de seguridad
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato